Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ Flow 50 Peristaltikpumpe
Eine komfortable, präzise Förderpumpe mit Steuerungsoptionen für Geschwindigkeit und Durchflussgeschwindigkeit.
Marke:  Hirschmann™ 9501342
Artikelnummer. 15623516
  • 4115.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Für kontinuierliche Bereitstellung in Geschwindigkeitsbereichen von 0,2 bis 100 Umdrehungen pro Minute
  • Die Leistungsklasse mit 50 Watt sorgt für eine genaue Ergebnisse
  • Gehäuse mit weißer Pulverbeschichtung
  • Schutzklasse IP 54
  • Die RFID-Technologie dient zur Erkennung des Pumpenkopfes
  • Automatische Erkennung von Verstopfung und Überwachung von Schlauchbrüchen
  • Das Bedienfeld für die wichtigsten Funktionen ist direkt in das Gehäuse integriert
  • Ausgestattet mit einem externen Steuergerät mit Touchscreen
  • Schneller und werkzeugfreier Austausch der Pumpenköpfe
  • Betrieb mit 24 V DC
Spezifikation
Spezifikation
IP54
Von 0,2 bis 100 U/min
USB und RS232-Schnittstelle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Rotarus™ Flow 50 Peristaltikpumpe > Gehäuse mit weißer Pulverbeschichtung