Learn More
Rotaflo™ Ersatzküken
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Marke:  Quickfit GP6K
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12967306
  • 48.75 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Ersatzschlüssel und Sicherungsringe müssen separat bestellt werden (siehe unsere Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzschlüssel
6 mm
GP Rotaflo™ Absperrhahn
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rotaflo™ Ersatzküken > Ersatz-Küken; Bohrung des Kükens:6mm