Beschreibung
- PTFE-Filter
- Polypropylengehäuse
- 25 mm Durchm.
- 0.45 μm
Spezifikation
RF3000, RF1000, Manual Controllers | |
0,45 μm | |
5/Packung |
Polypropylen, PTFE | |
Pipettenfilter | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rota Filler Pipettierhilfe > Porengröße: 0,45 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur