missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ROS1 Split FISH-Sonde

Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.

1630.00 CHF - 2685.00 CHF

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen c-ros-Onkogen 1, Rezeptor-Tyrosin-Kinase
Gen-Alias MCF3, ROS, c-ros-1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16043495
Unterlagen ansehen
Abnova™
FS0054.100uL
100 μl
1630.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16053495
Unterlagen ansehen
Abnova™
FS0054.200uL
200 μl
2685.00 CHF
200 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
MCF3, ROS, c-ros-1
6098
Flüssigkeit
Tube
c-ros-Onkogen 1, Rezeptor-Tyrosin-Kinase
ROS1
DNA/RNA
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ ROS1 Split FISH-Sonde

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt