Learn More
ROS Antibody (ROS1/8268R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20488-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
ROS | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
100 μg | |
Protein Kinase | |
6098 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ROS1/8268R | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ROS Antibody (ROS1/8268R), Novus Biologicals™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido