Learn More
Thermo Scientific™ Rolle aus Hybridisierungsofengewebe,5 m x 25 cm
Marke:  Thermo Scientific™ 222054
Artikelnummer. 12624653
  • 692.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
Hybridisierungsflaschen und Netzsystem
• Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas für eine sichere und einfache Handhabung
• Guter Fluss der Probenlösung um und durch die Membranen für optimale Ergebnisse
• Die Flaschen werden nach strengen Sicherheitsstandards hergestellt. Schraubverschlüsse mit flachen PTFE-Dichtungen gewährleisteneine auslaufsichere Hybridisierung.
• Komplette Auswahl an Flaschen für viele Membrangrössen
• In einer Flasche mit 35mm Durchmesser können mehrere Blots gleichzeitig ohne direkte Überlappung verarbeitet werden
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rolle aus Hybridisierungsofengewebe,5 m x 25 cm >