Learn More
Corning™ Rocker Zellkulturbeutel
Verfügt über eine mehrschichtige Folie mit einer inerten Polyethylen-Flüssigkeitskontaktschicht.
Marke: Corning™ 91-200-81
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unser bestrahlter Rocker Zellkulturbeutel ist mit einer Ethylenvinylacetat/Polyethylen-9101 Folie mit niedriger Dichte für die Verwendung mit kommerziellen Wipp-Motion-Bioreaktorkammern versehen. Die 9101-Folie ist eine klare, mehrschichtige Folie mit einer Copolymer-Kontaktoberfläche Corning bietet diesen Einwegbeutel für Zellkulturen in 2 bis 50 l-Ausführungen an. Der Rocker Zellkulturbeutel verfügt über Beutelanschlüsse mit einer 1/4 ” Tülle, die mit einem Pall-Filter und einem Rückschlagventil mit kleinen Gleitklemmen verbunden ist. Die Beutelanschlüsse mit einer 1/8 ” Tülle sind mit dem MPC-Stecker und dem Luer-Stecker mit MPC-Buchse und Luer-Buchse verbunden. Der Luer-Stecker (ohne Schaft) und das austauschbare Ventil sind mit einer 1/8”-Tülle mit dem restlichen Beutelanschluss verbunden. Die Wipp-Motion der Bioreaktor-Plattform ermöglicht eine effektive, nicht invasive Mischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung. Die Wipp-Motion verhindert, dass sich Zellen am Boden des Rocker Zellkulturbeutels absetzen und gleichzeitig große Mengen rekombinanter Proteine in Säugetier- und Insektenzellreihen erzeugen. Das geschlossene System eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination. Die auf jeder Seite befindlichen Stabilitätsstäbe ermöglichen handelsübliche Bioreaktoren, den Zellkulturbeutel aufzunehmen. Dieser Einwegbeutel für die Kryokonservierung von Zellen ist ideal für den Einsatz in der Grundlagenforschung bis hin zur biopharmazeutischen Massenproduktion.- Für jede Produktionscharge ist ein vollständiges Konformitätszertifikat erhältlich.
- P1 Rückschlagventil mit 1/4'-Tüllen PVDF 8004022 Filter 2' Länge 3/16' Innendurchmesser x 3/8' Außendurchmesser PCMGS-Rohr
- P2 PVDF 8004022 Filter 2' Länge 3/16' Innendurchmesser x 3/8' Außendurchmesser PCMGS-Rohr
- P3 MPC-Buchse mit 1/4'-Tüllen MPC-Stecker 40' Länge 1/4' Innendurchmesser x 7/16' Außendurchmesser chemikalienbeständiges, heißversiegelbarer flexibles Schlauch
- P4 Weiblicher Luer mit 1/4'-Widerhaken Männlicher Luer-Stecker 40' Länge 1/8' Innendurchmesser x 1/4' Außendurchmesser chemikalienbeständiges, heißversiegelbares flexibles Rohr
- P5 Luer-Buchse mit 1/4‘ Tüllen-Anschluss, austauschbares Ventil, Luer-Stecker ohne Stiel
- Bestrahlte EVA/LDPE-Folie (9101)
Spezifikation
10 bis 34 °C | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Versiegelbare, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
Anschluss 1–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche, Anschluss 2–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche | |
Bestrahlung |
50 l | |
Kommerzielle Schaukelbewegungs-Bioreaktorkammern durch die Bereitstellung nicht-invasiver Mischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung und ideal für die Grundlagenforschung bis hin zu großvolumigen biopharmazeutischen Herstellungsanwendungen | |
EVA/LDPE 9101-Folie ist klar, mehrschichtiger Single-Web-Film mit einer Copolymer-Kontaktoberfläche | |
1/Packung | |
Jeweils | |
Zellkulturbeutel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
99E0E-0000 | Qualitätsbescheinigung | 28/11/2023 | 91-200-81 |
99E0E-0000 | Konformitätsbescheinigung | 06/10/2023 | 91-200-81 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Rocker Zellkulturbeutel > Packungsgröße: 1 x 50 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur