Learn More
BRAND™ Roboterspitzen, BIO-CERT™-zertifizierte Qualität
Pipettenspitzen bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen mit der Liquid-Handling-Station des Pipettierroboters.
89.70 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Verpackung | TipRack (960/Packung) |
Produkttyp | Roboterspitzen |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17596686
|
BRAND™
733146 |
1 bis 50 μl |
113.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17536696
|
BRAND™
734148 |
10 bis 200 μl |
89.70 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17546696
|
BRAND™
734150 |
10 bis 300 μl |
89.70 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17556696
|
BRAND™
734152 |
40 bis 1000 μl |
89.70 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid.Die Spitzen werden bei BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt.Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet.Alle im Rack verpackten Spitzen und Filterspitzen bis zu 1.000 μl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).
- Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind.BRAND-Roboterfilterspitzen und Roboterpipettierspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Pipettierroboter der Liquid Handling Station.
Spezifikation
Gefiltert | |
TipRack (960/Packung) | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Roboterspitzen |