Learn More
Ro 90-7501, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18084942
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ro 90-7501, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18084942
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18084942
Marke: Tocris Bioscience 2408/10
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibitor of Aβ42 fibril formation
Inhibitor of amyloid β42 (Aβ42) fibril assembly; reduces Aβ42-induced toxicity (EC50 = 2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 293762-45-5
Summenformel C20H16N6
Molekulargewicht (g/mol) 340.39
InChI-Schlüssel PAGZCEHLFCJSPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym gnf-pf-5510, 2'-4-amino-phenyl-3h,3'h-2,5' bibenzoimidazolyl-5-ylamine, 2-2-4-aminophenyl-3h-1,3-benzodiazol-5-yl-3h-1,3-benzodiazol-5-amine, cbchromo1_000149, cambridge id 5180073, ro hplc, 2'-4-aminophenyl-2,5'-bi-1h-benzimidazol-5-amine, 2'-4-aminophenyl-1h,1'h-2,5'-bibenzimidazol-5-amine, 2,5'-bi-1h-benzimidazol-5-amine, 2'-4-aminophenyl, 2-2-4-aminophenyl benzimidazol-6-yl benzimidazole-6-ylamine
PubChem CID 824226
IUPAC-Name 2-[2-(4-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-yl]-3H-benzimidazol-5-amine
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 90-7501
Menge 10 mg
Formelmasse 340.39
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ro 90-7501, Tocris Bioscience™ >