Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate
GluN2B-selective NMDA antagonist
141.00 CHF - 1005.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
CAS 1312991-76-6
Prozentgehaltsbereich >98%
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO
Summenformel C22H29NO2.C4H4O4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18795866
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1594/10
10 mg
272.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18003882
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1594/50
50 mg
1005.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18014702
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1594/1
1 mg
141.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing the GluN2B (formally NR2B) subunit. IC50 values are 0.009 and 52 μM for cloned receptor subunit combinations GluN1C/GluN2B and GluN1C/GluN2A respectively. Displays neuroprotectant effects in vivo and in vitro.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Spezifikation
Spezifikation
(αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
>98%
C22H29NO2.C4H4O4
1312991-76-6
Soluble to 100mM in DMSO
Observed MW: 455.55
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate