missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNase L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-93434-0.1ml

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18677791

  • 549.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

RNase L Polyclonal antibody specifically detects RNase L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

RNase L
Polyclonal
Western Blot 1:100 - 1:500
2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-741 of human RNASEL (NP_066956.1). VQELHLSCGYTHQDLQPQNILIDSKKAAHLADFDKSIKWAGDPQEVKRDLEDLGRLVLYVVKKGSISFEDLKAQSNEEVVQLSPDEETKDLIHRLFHPGEHVRDCLSDLLGHPFFWTWESRYRTLRNVGNESDIKTRKSESEILRLLQPGPSEHSKSFDKWTTKINECVMKKMNKFYEKRGNFYQNTVGDLLKFIRNLGEHIDEEKHKKMKLKIGDPSLYFQKTFPDLVIYVYTKLQNTEYRKHFPQTHSPNKPQCDGAGGASGLASPGC
0.1 mL
Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase
6041
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
RNase L Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt