Learn More
RNase-freies Wasser, nicht DEPCAbnova™
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
500 Milliliter
Beschreibung
- Das RNase-freie Wasser, nicht DEPC, wurde aus hochgereinigtem Wasser durch Ultrafiltration ohne DEPC-Behandlung hergestellt.
- Das Produkt wurde als frei von RNase und DNase bestätigt.
- Hat das Aussehen einer klaren Flüssigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 5 x 1 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RNase-freies Wasser, nicht DEPCAbnova™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur