Learn More
RJR 2403 oxalate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044162
Zum Warenkorb hinzufügen
RJR 2403 oxalate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18044162
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18044162
Marke: Tocris Bioscience 1053/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
α4β2 selective nicotinic agonist
A neuronal nicotinic receptor agonist, showing high selectivity for the α4β2 subtype (Ki values are 26 and 36000 nM for α4β2 and α7 receptors respectively). Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220662-95-3
Summenformel C12H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
InChI-Schlüssel WTIZFOAIQXMQHC-DPZBITMOSA-N
Synonym rjr-2403 oxalate, oxalic acid; rivanicline, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-buten-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-bute n-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine oxalate, e-metanicotine oxalate;rivanicline oxalate;rjr 2403 oxalate, oxalic acid-3e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine 1/1
PubChem CID 23298272
IUPAC-Name (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine;oxalic acid
SMILES CNCCC=CC1=CN=CC=C1.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RJR 2403 oxalate
Menge 50 mg
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RJR 2403 oxalate, Tocris Bioscience™ >