Learn More
Risperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15592363
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Risperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15592363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15592363
Marke: Thermo Scientific Acros 459390010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 106266-06-2 | C23H27FN4O2 | 410.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106266-06-2
Summenformel C23H27FN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 410.49
InChI-Schlüssel RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
IUPAC-Name 3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethyl]-2-Methyl-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-on
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risperidone
Schmelzpunkt 172.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 410.49
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0401622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer459390050,459390010
ChargennummerA0440283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2022 Artikelnummer459390050,459390010
ChargennummerA0422494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2020 Artikelnummer
ChargennummerA0418818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2020 Artikelnummer459390050,459390010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Risperidone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Risperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >