Learn More
Ansell™ Ringer 085 R-Flex Stoßhandschuhe
4.82 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
11
12
7
8
9
Größe 3X
Beschreibung
- Die Ringers 085 R-Flex schlagfesten Handschuhe mit halber Nitrilbeschichtung und Fleecefutter bietet Schutz vor Stößen und höchste Schnittfestigkeit. Zusätzlich bieten sie Wärme beim Einsatz in kalten Umgebungen.
- Eine atmungsaktive Strickhülle mit der F3 Technology™ von Ringers und dem patentierten TPR-Design sorgt für ein hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort.
- Die raue Handfläche sorgt für sicheren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen, und die mit Touchscreens kompatiblen Spitzen des Zeige- und Mittelfingers und Daumens ermöglichen Interaktion mit Technologie.
Spezifikation
Anwendungen | Industrie |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Mehrfarbig |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Größe | 9 |