Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 20091-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.Spezifikation
RIMS4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RIMS4 | |
C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
140730, 241770, 266976 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.23 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P60191, Q8CIX1, Q9H426 | |
RIMS4 | |
Peptide | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur