Learn More
Azlon
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
Marke:  Quickfit SH2/22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15507970
  • 196.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
  • Wird in Destillationsbaugruppen verwendet, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
Borosilikatglas
19/26 (Cone)
Vertikale Rückgewinnungs-Destillationsanlage
ISO 3585
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon > Konusgröße: 19/26