Learn More
Azlon
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
Marke:  Quickfit SH2/33
26.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10438010
  • 43.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
  • Wird in Destillationsbaugruppen verwendet, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verwendet in Destillationsbaugruppen, bei denen der Kondensator im vertikalen Modus montiert wird
Borosilikatglas
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask)
Vertikale Rückgewinnungs-Destillationsanlage
ISO 3585
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon > 19/26 (Kühler), 19/26 (Kolben)