Learn More
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR.
Marke:  BRAND™ 781545
296.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811242
  • 305.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die stabilen Polycarbonat-Rahmen gewährleisten eine sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz
  • Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
  • Die gleichmäßige Dünnwandigkeit der Wells sorgt für einen schnellen Temperaturtransfer vom Cycler zur Probe und reduziert so die Zykluszeiten
  • Eine Reihe von Randoptionen sorgt für eine gute Passform in gängigen Thermocyclern für eine effiziente Wärmeübertragung
  • Verschiedene Farben helfen bei der Unterscheidung der Workflow-Schritte (für qPCR sind weiße Platten verfügbar, die Fluoreszenzsignale optimal widerspiegeln)
  • Die Reinraumqualität garantiert zuverlässige Ergebnisse, da Platten unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt werden und somit die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR-Qualität (frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren) erfüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Standard
8 x 12
Blau
PCR-Cycler
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylene
96
Rund
Transparent
26 cm
PCR-fähig
BIO-CERT™ PCR-Qualität
PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, blue, full skirted, Low Profile, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Nicht autoklavierbar
Single-use
Voll
0,15 mL
Unsteril
Niedriges Profil
26 cm
13 cm
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame > Starre 96-Well-PCR-Platten mit Rahmen: Farbe: Blau; Profil: Niedriges Profil; Randart: Vollrand; Volumen (metrisch) Well: 0,15 mL