Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
Marke: Epredia™ 152030
Beschreibung
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ wiederverwendbare Stahlmesser können mit Mikrotomen oder Kryostaten verwendet werden, wenn die technische Anwendung dies erfordert.
- Dauerhafte Messer können mit einem geeigneten Messerschleifautomat nachgeschärft werden, um sie länger verwenden zu können
- Die passenden Messerkoffer sollten zusammen mit dem Messer oder den Messern bestellt werden. Jedes Gehäuse fasst zwei Messer
- C-Profilmesser werden für standardmäßige Paraffin- und Kryo-Verfahren verwendet
- D-Profilmesser werden zum Schneiden härterer Materialien verwendet, die eine größere Messerstabilität erfordern
- Wolframkarbidmesser werden aufgrund ihrer Festigkeit und Haltbarkeit bei Schnitten von sehr harten Proben oder eingebettetem Harz verwendet
Spezifikation
Messer | |
Stahl | |
Nein |
C | |
Richard-Allan Scientific™ | |
22cm |