Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12562696
|
Epredia™
87007 |
Periodsäure-Schiff-Kit (PAS) |
227.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12503647
|
Epredia™
88017 |
Schiff Reagenz |
85.10 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12513647
|
Epredia™
88018 |
Hämatoxylin I |
280.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Weisen Sie die Muster und das Vorhandensein bestimmter Kohlenhydrate mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ PAS(Periodic-Acid-Schiff)-Lösung nach
- Glykogen, Mucin, Pilzzellwände und einige Basalmembranen werden rosa bis magenta angefärbt
- Zellkerne werden blau angefärbt
- Das Kit enthält: Hämatoxylin I, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide, Basic Fuchsin, high purity biologicalstain, special for
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ PAS (Periodic-Acid-Schiff)