Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium
Ausbeute an hochwertigen Schnitten bei bis zu -50 °C ohne Scharten mit wasserlöslichem Epredia™ Neg-50™ Gerierschnittmedium. Erhältlich in transparent und in fünf weiteren Farben, die nach dem Färben keine Rückstände hinterlassen.
97.40 CHF - 132.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12688086
|
Epredia™
6502G |
4 oz. pro Flasche | Grün |
97.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12698086
|
Epredia™
6502O |
4 oz. pro Flasche | Orange |
97.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12618096
|
Epredia™
6502Y |
4 oz. pro Flasche | Gelb |
97.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12647756
|
Epredia™
6506 |
4 oz. pro Flasche | Klar |
132.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium ist wasserlöslich und gewährleistet qualitativ hochwertige Schnitte ohne Scharten bis zu -50 °C.
- Keine Rückstände nach dem Färben
- Mit dem Microm Automatic Cryo Approach (ACA) System kompatibel
Bestellinformationen:
Zur einfachen Identifizierung von Proben in fünf Farben erhältlich: Rosa, Blau, Grün, Gelb und Orange. Multipacks enthalten eine Flasche jeder Farbe.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.