Beschreibung
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Dehydrierreagenz 100, 95, 80, 70 ist ein Reagenz mit denaturiertem Ethanol, das speziell für die Verarbeitung und Färbung histologischer und cytologischer Proben entwickelt wurde.
- Mischung aus Ethyl-, Methyl- und Isopropylalkoholen
- Kann als Farbstoff- oder Färbelösungsmittel verwendet werden
- Mischbar mit allen Klärungsreagenzien
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Dehydrierreagenz 100, 95, 80, 70