Learn More
Epredia™ Bouin-Lösung
Epredia™ Bouin-Lösung eignet sich zur Konservierung von Proben aus dem Magen-Darm-Trakt und Gewebe mit weicher und empfindlicher Struktur.
Marke:  Epredia™ 57211
Artikelnummer. 10821910
  • 135.00 CHF / 3.79 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit Epredia™ Bouin-Lösung, einer gesättigten wässrigen Pikrinsäurelösung, die hervorragend zur Verwendung für Trichrom-Färbeverfahren geeignet ist, können Sie Proben aus dem Magen-Darm-Trakt und Gewebe mit weicher und empfindlicher Struktur konservieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.79L.
Fixiermittel
1 gal.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Bouin-Lösung > 3,79 l-(1 gal.)-Flasche