Learn More
Novus Biologicals™ Ribosomal Protein S29 Overexpression Lysate
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-11610
Artikelnummer. 18093168
  • 820.00 CHF / 0.10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
The Ribosomal Protein S29 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_125172. The protein contains a C-terminal DDK tag.
0.1 mg
Protein
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
RIPA buffer
Homo sapiens Ribosomal Protein S29, mRNA.
Native
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Ribosomal Protein S29 Overexpression Lysate > 0.1mg
Nur für Forschungszwecke