Learn More
Novus Biologicals™ Ribosomal protein L26 Overexpression Lysate
Marke: Novus Biologicals™ NBL1-15517
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Ribosomal protein L26 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29922 and based on accession number NM_987. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens ribosomal protein L26 (RPL26), mRNA. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Ribosomal protein L26 Overexpression Lysate > 0.1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur