missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | P61823 |
Konzentration | 5 mg/mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
Zusammensetzung | In 50% glycerol |
Gen-ID (Entrez) | 282340 |
Molekulargewicht | 13.7kDa |
Name | Ribonuclease A (Bovine), Molecular Biology Grade |
Vorbereitungsmethode | Native protein purified from Bovine Pancreas |
Menge | 1 mg |
Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Ribonuclease A (Bovine), Molecular Biology Grade >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur