Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix
Der RiboMinus™ Pan-Prokaryote Sondenmix ist ein Pool von mehr als 150 3′-Biotin markierten ssDNA-Oligonukleotiden, die zur Aufnahme und Eliminierung bakterieller und archabakterieller ribosomaler RNA aus RNA-Proben in Vorbereitung für NGS-Transkriptomstudien verwendet werden.
Marke:  Invitrogen™ A46920
Artikelnummer. 17125792
  • 520.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix ist ein Bestandteil des RiboMinus Bacteria 2.0 Transkriptom-Isolationskit und ist als eigenständiges Produkt zur Verwendung in Verbindung mit anderen RiboMinus-Produkten für andere Spezies erhältlich: Plant (Kat. Nr. A1083808) und Eukaryote v2 (Kat. -Nr. A15026). Die Kombination von RiboMinus Pan-Prokaryote Probe Mix mit Plant oder Eukaryote Probe Mixes ist für metatranskriptomische Studien nützlich. Diese Sondenmischung besteht aus über 150 3’-Biotin-markierten ssDNA-Oligonukleotid-Designs. Diese Designs wurden mit stark konservierten Regionen von rRNA über 76 pan-prokaryote Arten (siehe Tabelle unten) erstellt und mit mehreren Arten getestet (siehe Kompatibilitätsliste unten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die RiboMinus Isolationskits umfassen RiboMinus Magnet-Beads, RiboMinus human/Maus, Bakterien oder Hefesonden und Hybridisierungspuffer. Das optionale RiboMinus-Konzentrationsmodul enthält Spin-Kartuschen, Waschröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und RNase-freies (DEPC-behandeltes) Wasser. Isolierungsmodule bei +4 °C und das Konzentrationsmodul bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden.
1,25 h
Transkriptom-RNA
Sequenzierung der nächsten Generation, Microarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), cDNA-Bibliothekserstellung
RiboMinus™
100 ng bis 5 μg Gesamt-RNA
RiboMinus
Magnetic Bead
Gesamt-RNA (bakteriell)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
12
1
Transkriptom-RNA
Magnetic Bead
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2802192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46920
Chargennummer2794331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46920
Chargennummer2802185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46920
Chargennummer2832925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46920
Chargennummer2864496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA46920
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RiboMinus™ Pan-Prokaryote Probe Mix > 12 Reaktionen