Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote System v2
Das RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 bietet eine wirklich vollständige Transkriptom-Isolierung für Sequenzierungsanalysen der nächsten Generation, indem es ein Verfahren zur selektiven Erschöpfung von bis zu 99,9 % der zytoplasmatischen (5S, 5.8S, 18S und 28S) und mitochondrialen (12S und 16S) ribosomalen RNA aus der Gesamt-RNA ermöglicht.
Marke: Invitrogen™ A15026
1280.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 bietet eine wirklich vollständige Transkriptom-Isolierung für Sequenzierungsanalysen der nächsten Generation, indem es ein Verfahren zur selektiven Erschöpfung von bis zu 99,9 % der zytoplasmatischen (5S, 5.8S, 18S und 28S) und mitochondrialen (12S und 16S) ribosomalen RNA aus der Gesamt-RNA ermöglicht. Dieses Auswahlsystem steht im Gegensatz zu Poly-A- und Kappenbindungsverfahren, die eine Verzerrung verursachen und nur einen Teil des Transkriptoms auswählen.
Merkmale des RiboMinus™ Eukaryotensystems v2:
- Aufreinigung mit Magnetbeads für eine schnelle, nahtlose Aufreinigung
- Arbeitsablauf von 1 Stunde
- Eingangsbereich von 1 bis 5 µg
Das RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 ist im Vergleich zum vorherigen System (RiboMinus™ Eukaryotenkit für RNA-Seq) besser, da es deutlich mehr (sowohl cytoplasmatische als auch mitochondriale) rRNA aus der Gesamt-RNA entfernt. Wenn das RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 zur Sequenzierung zusammen mit unseren Kits zur Erstellung von Bibliotheken verwendet wird, ermöglicht es maximales Mapping mit der Referenzdatenbank und minimale Verzerrung. Dabei bleiben die relativen Genexpressionswerte noch kleinerer RNA-Spezies erhalten. Die aus dem Abbau entstandene Gesamt-RNA enthält minimale Mengen kontaminierender rRNA mit reduzierter Variabilität.
Das RiboMinus Eukaryotensystem v2 wurde zum Entfernen von Human-, Maus- und Ratten-rRNA entwickelt. Das Kit enthält ein Magnetbead-basiertes Aufreinigungsmodul für die Aufreinigung des gesamten Transkriptoms, ohne die Expressionswerte kleiner oder nicht kodierender RNA zu ändern. Informationen zur Säulen-basierten Aufreinigung finden Sie im RiboMinus™ Eukaryotenkit v2. Das RiboMinus Eukaryotensystem v2 hat einen RNA-Eingangsbereich von 1 bis 5 µg. Für niedrigere Eingänge (bis zu 100 ng) wird das Low-Input RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 empfohlen.
Das RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 enthält ausreichend Reagenzien für 12 Abbauverfahren ribosomaler RNA.
Spezifikation
• RiboMinus™ Eukaryoten-Probenmix v2 (Lagerung bei -20 °C) • RiboMinus™ Magnetbeads (Lagerung bei +4 °C) • 2-fach Hybridisierungspuffer (Lagerung bei Raumtemperatur) • Bindungslösungskonzentrat (Lagerung bei Raumtemperatur) • Waschlösungskonzentrat (Lagerung bei Raumtemperatur) • Nukleinsäure-Bindungs-Beads (Lagerung bei +4 °C) |
|
Transkriptom-RNA | |
12 reactions | |
12 reactions | |
1 – 5 µg Gesamt-RNA |
Human, Maus, Ratte | |
ION PGM™ System, ION PROTON™ System, Illumina™ Genomanalysator II (GA II) | |
RiboMinus™ | |
Transkriptom-Sequenzierung | |
Probenanreicherung |