Learn More
Ambion™ RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq
RiboMinus™ Eukaryotenkit für die RNA-Sequenzierung
Marke: Ambion™ A1083708
1753.42 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das RiboMinus™ Eukaryotenkit für RNA-Seq bietet eine wirklich vollständige Transkriptomisolierung für Sequenzierungsanalysen der nächsten Generation, indem es ein Verfahren zur selektiven Depletion von bis zu 99 % der 5S-, 5.8S-, 18S- und 28S-Ribosomal-RNA aus Gesamt-RNA im Vergleich zu Poly-A- oder Kappenbindungsverfahren bietet, die Verzerrungen einführen und nur einen Teil des Transkriptoms auswählen können.Das RiboMinus™ Eukaryotenkit für RNA-Seq bietet Folgendes:
Drei Schritte zu einer rRNA-freien Vorbereitung Geeignet für die Transkriptomanalyse
Die Entfernung großer ribosomaler RNA mit dem RiboMinus™ Kit ist ein zuverlässiges und robustes Drei-Schritt-Verfahren. Hybridisieren Sie die RNA-Probe mit der RiboMinus™ Sonde in einem Wasserbad oder einem Hitzeblock, und entfernen Sie dann die Sonden-rRNA-Komplexe mit den im RiboMinus™ Kit enthaltenen magnetischen Beads. Konzentrieren Sie die depletierte RNA-Vorbereitung durch Äthanolausfällung oder durch Verwendung des RiboMinus™ Konzentrationsmoduls.
Spezifikation
Jedes Packung enthält: • 6 ml RiboMinus™ Magnet-Beads • 80 µl RiboMinus™ Eukaryotensonde (15 pmol/µl) • 10 ml Hybridisierungspuffer • 12 ml DEPC-behandeltes (RNase-freies) Wasser Lagerung bei 4 °C. |
|
Gesamt-RNA | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
8 Aufreinigungen | |
Je 1 | |
Nasseis | |
Transkriptom-RNA | |
1µ g |
Magnetic Bead | |
Transkriptom-RNA | |
Mikroarray-Analyse, Sequenzierung der nächsten Generation, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Sequenzierung, Northern Blotting, Aufbau von cDNA-Bibliotheken | |
RiboMinus™ | |
Transkriptom-Sequenzierung | |
2–10 µg Gesamt-RNA | |
RiboMinus |