Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker
Mit hoher chemischer Beständigkeit bei hohen Temperaturen
Marke: Brady™ 804777
40.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Farbband mit der Tintenseite nach außen
Spezifikation
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz | |
R6400-65X70/O |
70 m x 65 mm | |
Farbseite außen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur