Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Die angeschrägten Seiten ermöglichen das Stapeln. Kartell™ Fotoschalen aus PVC sind mit Bodenrillen ausgestattet und eignen sich für fotografische Anwendungen.
Marke:  Kartell™ 0028300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15885507
  • 340.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Die angeschrägten Seiten ermöglichen ein Stapeln.Kartell™ Fotoschalen aus PVC mit Bodenrillen eignen sich für fotografische Anwendungen.
  • Hergestellt aus PVC für Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Empfohlene Maximaltemperatur: 65°C; PVC kann für kurze Zeiträume bei 75°C verwendet werden
  • Schalen durch schräge Seiten stapelbar
  • In einer großen Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm
80 mm
PVC
300 mm
Rechteckig
Weiß
350 mm
Fotoschale
1 Stück
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen > Abmessungen:350 x 300 x 80 mm (L x B x H)