Learn More
Tocris Bioscience™ Ribavirin Artikelnummer.: 30001509
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tocris Bioscience™ Ribavirin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001509
50 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30001509
Marke: Tocris Bioscience™ 4501/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Serine protease inhibitor; inhibits tryptase
Antiviral guanosine ribonucleoside analog; misincorporated into mRNA by viral-dependent RNA polymerases. Binds to and redistributes mammalian eIF4E from the nucleus to the cytoplasm (Ki ∽ 0.3 μM for the active metabolite, ribavirin triphosphate). Also inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor. Represses colony formation of primary AML-M5 progenitor cells (IC50 ∽ 1 μM); reduces disease severity in acute myeloid leukemia (AML). Inhibits cytopathic effect of SARS-CoV in Vero cells in vitro. Orally available.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Protein-synthesizing GTPase Compounds
CAS 36791-04-5
Menge 50 mg
Summenformel C8H12N4O5
Formelmasse 244.2
Reinheit >99%
Molekulargewicht 244.207
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Ribavirin >