Learn More
Ribavirin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15599513
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ribavirin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15599513
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15599513
Marke: Thermo Scientific Acros 460480010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ribavirin, CAS-Nr. 36791-04-5, ist ein antivirales Mittel und ein Guanosin-Analogon, das die virale RNA-Synthese und das mRNA-Capping stoppt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ribavirin ist ein antivirales Nukleosid-Analogon mit breitem Spektrum
  • Hemmt die virale Genomsynthese
Anwendungen
  • Ribavirin ist eine antivirale Verbindung
  • Sein Metabolit Ribavirin-5'-Phosphat hemmt die an der GTP-Biosynthese beteiligte Inosin-Monophosphat-Dehydrogenase (IMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36791-04-5
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
InChI-Schlüssel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ribavirin
Glührückstand 0.25% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number460480050,460480250,460480010
ChargennummerA0448485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number460480050,460480250,460480010
ChargennummerA0398583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2021 Catalog Number460480050,460480250,460480010
ChargennummerA0398583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number460480050,460480250,460480010
ChargennummerA0367442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2020 Catalog Number460480050,460480250,460480010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ribavirin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Ribavirin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >