Learn More
Kartell™ RIA Einwegröhrchen
Das Kartell™ RIA Einwegröhrchen ist ein Rundboden-Röhrchen ohne Rand, das für Zentrifugen und Laboranwendungen geeignet ist.
Marke:  Kartell™ 8831000
Artikelnummer. 12593227
  • 30.50 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Einwegprodukt
  • Rundboden-Röhrchen
  • Ohne Rand
  • Zur Verwendung in Laboren
  • Kann in Zentrifugen verwendet werden
  • RZB x g: 1300
Spezifikation
Spezifikation
CE IVD
Rundboden
70 mm
Zur Verwendung im Labor, kann in Zentrifugen verwendet werden
Klar
5 ml
Polystyrol
11 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ RIA Einwegröhrchen > dimCapacityMetric: 5 ml