Learn More
Rhodiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
533.00 CHF - 2395.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Summenformel | Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011201 MFCD03458392 |
InChI-Schlüssel | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
PubChem CID | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
IUPAC-Name | Rhodium |
SMILES | [Rh] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11307317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011575.BP |
2 cm |
533.00 CHF
2 Zentimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011575.BS |
10 cm |
2395.00 CHF
10 Zentimeter |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
Rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spezifikation
Rhodium wire | |
7440-16-6 | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 | |
≈9.74g/m |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
Rhodium | |
23948 | |
99.8% | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen