Learn More
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15445985
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445985
50 cm, 50 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
250 Zentimeter
30 Zentimeter
50 Zentimeter
7.50 Zentimeter
Artikelnummer. 15445985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011576.BW
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈2.44g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB28Y022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerZ14B012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerN15H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerR25C045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerZ19E066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >