Learn More
Rhodium-Schwamm/-Pulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium |
Farbe | Grau |
Aussehen | gray sponge/powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 0.5 g |
Geruch | Odorless |
Form | Schwamm/Pulver |
Name des Produkts
Rhodium-Schwamm/-Pulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur