Learn More
Rhodium(IV)-oxid, Rh 75.2-77.4 % Artikelnummer.: 15402827
Rhodium(IV)-oxid, Rh 75.2-77.4 %
Artikelnummer. 15402827
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15402827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047002.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12137-27-8
Summenformel O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 134.904
MDL-Nummer MFCD00016312
InChI-Schlüssel KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
IUPAC-Name Rhodiumdioxid
SMILES O=[Rh]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in aqua regia.
Formelmasse 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(IV)-oxid, Rh 75.2-77.4 % >