Learn More
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 99.95 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
299.00 CHF - 1175.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Summenformel | Cl3Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149839 |
InChI-Schlüssel | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Rhodium(3+)-trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10037849
|
Thermo Scientific Acros
437092500 |
250 mg | Glasflasche |
299.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10803781
|
Thermo Scientific Acros
437090010 |
1 g | Glasflasche |
1175.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
Rhodium(3+)-trichlorid |
Spezifikation
Rhodium(III) chloride hydrate | |
20765-98-4 | |
Kristallpulver | |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Rhodium(3+)-trichlorid | |
209.26 | |
Spurenmetallbasis |
100,0 °C | |
Weiß | |
37.0 to 43% (Rh) | |
RHCl3·xH2O | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
99.95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Rhodium(III) chloride hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.