Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 99.99 % (Metallbasis), Rh 46.2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(II) acetate, dimer |
Schmelzpunkt | 205°C |
Namenshinweis | Rh 46.2% min. |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 0.25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol |
IUPAC-Name | Rhodium(2+); Tetraacetat |
Formelmasse | 441.99 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rhodium(II) acetate, dimer
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Rhodium(II) acetate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 99.99 % (Metallbasis), Rh 46.2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur