Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, Hydrat, ca. 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
337.00 CHF - 1310.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 29998-99-0
Summenformel C8H16O10Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 478.02
MDL-Nummer MFCD00149212
Synonym Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10062580
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197612500
250 mg Glasflasche
337.00 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10402781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197610010
1 g Glasflasche
1310.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(II)-acetat, Dimer, Hydrat, ca. 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals