Learn More
Rhodium(II)-acetat-Dimer, ca. 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
353.00 CHF - 5520.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15956-28-2
Summenformel C8H12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 441.99
MDL-Nummer MFCD00003538
InChI-Schlüssel VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10134970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
268632500
250 mg Glasflasche
353.00 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10083250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
268630010
1 g Glasflasche
1365.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11934361
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
268630050
5 g Glasflasche
5520.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(II)-acetat-Dimer, ca. 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals