Learn More
Rhodium auf Aluminiumoxid, 5 % Rh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10431631
Rhodium auf Aluminiumoxid, 5 % Rh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4833905 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10431631
Marke: Thermo Scientific Acros 199570050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6, 1344-28-1
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium on alumina
Schmelzpunkt 2072.0°C
Siedepunkt 3147.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 102.91
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0416845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer199570050,199571000,199570250
ChargennummerA0420095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2020 Artikelnummer199570050,199571000,199570250
Produktidentifikator
  • Rhodium on alumina powder
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium auf Aluminiumoxid, 5 % Rh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >