Learn More
Rhodiumacetat, ca. 40 % Rh, braun, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10125070
Rhodiumacetat, ca. 40 % Rh, braun, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125070
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10125070
Marke: Thermo Scientific Acros 270200010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42204-14-8
Summenformel C2H3O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD03410291
InChI-Schlüssel NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonym rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC-Name Essigsäure; Rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium acetate
Namenshinweis ca. 40% Rh
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel Rh(CO2CH3)x
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.96
Reinheit (%) ∼40% (Rh)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number270200050,270200010
ChargennummerA0447138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number270200050,270200010
ChargennummerA0404766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2021 Catalog Number270200050,270200010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodiumacetat, ca. 40 % Rh, braun, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals >