Learn More
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Alfa Aesar™ Artikelnummer.: 11311838
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11311838
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11311838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011770.04
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
Farbe Schwarz
Aussehen Black powder
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, reduziert, Alfa Aesar™ >