Learn More
Rhodanin 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10582931
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodanin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582931
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10582931
Marke: Thermo Scientific Acros 152600250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-84-4
Summenformel C3H3NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 133.183
MDL-Nummer MFCD00005488
InChI-Schlüssel KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Thioxo-4-thiazolidinone
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-on
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodanine
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Namenshinweis 99%
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 27, 242
Merck Index 15, 8308
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 133.2
Reinheit (%) ≥98.5%
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige bis gelb
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Rhodanin 99 %, Thermo Scientific Chemicals >