Learn More
Rhodanin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403847
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodanin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403847
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11403847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18293.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Rhodanine inhibits the multiplication of echovirus 12 and the development of virus-induced morphologic changes. It has been used in tannase assay in cultures of tannin degrading fungi. It possess anticonvulsant, antibacterial, antiviral and antidiabetic activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhodanin hemmt die Vermehrung des Echovirus 12 und die Entwicklung von virusinduzierten morphologischen Veränderungen. Es wird in Tannase-Assays in Kulturen von Tannin-abbauenden Pilzen verwendet. Es besitzt antikonvulsive, antibakterielle, antivirale und antidiabetische Aktivitäten.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.25 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-84-4
Summenformel C3H3NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 133.183
MDL-Nummer MFCD00005488
InChI-Schlüssel KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine, 2-thioxothiazolidin-4-one, 2-thioxo-4-thiazolidinone, rhodaninic acid, 4-thiazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, rhodanic acid, rhodanin, rodanin, 4-oxo-2-thioxothiazolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-on
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodanine
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Dichte 0.868
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 110701
Merck Index 14,8184
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.25g/L at 20°C).
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerGBFA019684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18293.14,A18293.36,A18293.22
ChargennummerJ08T046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18293.14,A18293.36,A18293.22
Chargennummer10141697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18293.14,A18293.36,A18293.22
Chargennummer10156461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18293.14,A18293.36,A18293.22
Chargennummer10177050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18293.14,A18293.36,A18293.22
Name des Produkts
Rhodanin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >