Learn More
Rhodanin-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11415896
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodanin-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415896
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11415896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22244.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5718-83-2
Summenformel C5H5NO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 191.22
MDL-Nummer MFCD00005491
InChI-Schlüssel JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
PubChem CID 79793
IUPAC-Name 2-(4-Oxo-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodanine-3-acetic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 25 g
Beilstein 149513
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog NumberB22244.22,B22244.06,B22244.14
Chargennummer10239910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22244.22,B22244.06,B22244.14
Chargennummer10162682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22244.22,B22244.06,B22244.14
Chargennummer10115184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22244.22,B22244.06,B22244.14
Chargennummer10179789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22244.22,B22244.06,B22244.14
Name des Produkts
Rhodanin-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >