Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B Artikelnummer.: 10396870
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B
Artikelnummer. 10396870
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10396870
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132311000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-88-9
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.02
MDL-Nummer MFCD00011931
InChI-Schlüssel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-Name [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Extinktion 1700 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Rhodamine B
Schmelzpunkt 210.0°C to 211.0°C
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 479.01
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
ChargennummerA0399717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
ChargennummerA0401174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
ChargennummerA0397621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
ChargennummerA0406611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B >